Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXADR Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
Specifications
Specifications
| Name | CXADR Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLSITTPE EMIEKAKGET AYLPCKFTLS PEDQGPLDIE WLISPADNQK VDQVIILYSG DKIYDDYYPD LKGRVHFTSN DLKSGDASIN VTNLQLSDIG TYQCKVKKAP GVANKKIHLV VLVKPSGARC YVDGSEEIGS DFKIKCEPKE GSLPLQYEWQ KLSDSQKMPT SWLAEMTSSV ISVKNASSEY SGTYSCTVRN RVGSDQCLLR LNVVPPSNKA G |
| Buffer | The CXADR solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Show More |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido