Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulation | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Gene ID (Entrez) | 9583 |
| Molecular Weight (g/mol) | 36.63 kDa |
| Quantity | 25 μg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 4, KIAA0392NTPDase 4, LALP70EC 3.6.1.6, LAP70guanosine-diphosphatase like protein, LYSAL1uridine-diphosphatase, lysosomal apyrase-like 1, Lysosomal apyrase-like protein of 70 kDa, NTPDase-4, UDPaseapyrase, lysosomal, Uridine-diphosphatase |
| Gene Symbol | ENTPD4 |
| Research Category | Lipid and Metabolism |
| Purity or Quality Grade | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?