missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Human FGFR3 (IIIb) Fc Chimera Protein

Produktkod. 18707098
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18707098

Brand: R&D Systems™ 1264FR01M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human FGF R3 (IIIb) Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human FGF R3 (IIIb) Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Beställningsinfo

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Accession Number NP_001156685
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
Gene ID (Entrez) 2261
Molecular Weight (g/mol) 65 kDa (monomer)
Name FGFR3
Quantity 1 mg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human FGF R3 protein, (N-terminus) Human FGF R3 (IIIb) (Glu23-Gly377) (Ala361 del) Accession &Num; NP_001156685 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.01 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Gene Alias CD333, CEK, EC 2.7.10, FGF R3, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4, JTK4thanatophoric dwarfism
Gene Symbol FGFR3
Biological Activity 0.03 to 0.12μg/mL
Product Type Recombinant protein
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.