Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTA1 Protein
Product Code. 15914548
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
50 μg
Unit Size:
10µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15914548 50 μg 50µg
15994538 10 μg 10µg
15904548 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15914548 Supplier enQuireBio™ Supplier No. QP1065750ug
A cDNA sequence encoding the GSTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name GSTA1 Protein
Quantity 50 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biological Activity Specific activity is 5-8 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MAEKPKLHYF NARGRMESTR WLLAAAGVEF EEKFIKSAED LDKLRNDGYL MFQQVPMVEI DGMKLVQTRA ILNYIASKYN LYGKDIKERA LIDMYIEGIA DLGEMILLLP VCPPEEKDAK LALIKEKIKN RYFPAFEKVL KSHGQDYLVG NKLSRADIHL VELLYYVEEL DSSLISSFPL LKALKTRISN LPTVKKFLQP GSPRKPPMDE KSLEEARKIF RF
Buffer The GSTA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.