Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HES-4 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18436069 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
2 μg
Unit Size:
2µg
Product Code. 18436069
Brand: Novus Biologicals™ H00057801P012ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 57801
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 49.9 kDa
Quantity 2 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias bHLH factor Hes4, BHLHB42, bHLHb42transcription factor HES-4, Class B basic helix-loop-helix protein 42, Hairy and enhancer of split 4, hairy and enhancer of split 4 (Drosophila), hHES4
Gene Symbol HES4
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein HES-4
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt