Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein
Artikelnummer. 15995889
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
500 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
500µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15995889
Brand: enQuireBio™ QP5308500ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Recombinant Protein
Tekniske data
Accession Number NP_002172.2
Gene ID (Entrez) 3549
Name IHH Protein
Quantity 500 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol IHH
Biological Activity Human IHH induces alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE.  DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG
Buffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.