Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-4 (CHO-expressed) Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.05-0.2 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | P05112 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gene ID (Entrez) | 3565 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 17-25 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 15.0 kDa |
| Name | B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-4 protein His25-Ser153 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?