Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL1 Protein
Artikelnummer. 15910579
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
5µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15910579
Brand: enQuireBio™ QP124871mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the KIR2DL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Tekniske data
Name KIR2DL1 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMT QDLAGTYRCY GSVTHSPYQV SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQLGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGPKVNGTF QADFPLGPAT HGGTYRCFGS FHDSPYEWSK SSDPLLVSVT GN
Buffer The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris- HCl (pH 7.5).
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.