Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human LHX5 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18407179 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 18407179
Brand: Novus Biologicals™ H00064211Q0110ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 64211
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias LIM homeobox 5, LIM homeobox protein 5, LIM/homeobox protein Lhx5, MGC129689
Gene Symbol LHX5
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein LHX5
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado