Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Ocular development associated gene GST (N-Term) Protein
Product Code. 18424069 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 18424069
Brand: Novus Biologicals™ H00057798Q0110ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 57798
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 37.73 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias FLJ22489, GATA zinc finger domain containing 1, GATA zinc finger domain-containing protein 1, ocular development associated, Ocular development-associated gene protein, ODAGFLJ40695, RG083M05.2
Gene Symbol GATAD1
Research Category Vision
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Ocular development associated gene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato