Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PNUTS/PPP1R10 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18627320 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627320
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00005514Q0125ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 5514
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 34.87 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias CAT53, FB19PP1-binding protein of 114 kDa, MHC class I region proline-rich protein CAT53, p99, Phosphatase 1 nuclear targeting subunit, phosphatase nuclear targeting subunit, PNUTSPP1R10, Protein FB19, protein phosphatase 1 regulatory subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory subunit 10, serine/threonine-protein phosphatase 1 regulatory subunit 10
Gene Symbol PPP1R10
Research Category Cellular Markers, Protein Phosphatase
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PNUTS/PPP1R10
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado