Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human RPL29 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18470620 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18470620
Marca: Novus Biologicals™ H00006159Q0110ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 6159
Molecular Weight (g/mol) 33.99 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias 60S ribosomal protein L29, Cell surface heparin-binding protein HIP, heparin/heparan sulfate-binding protein, heparin/heparan sulfate-interacting protein, HIPHUMRPL29, HP/HS-interacting protein, MGC88589, ribosomal protein L29
Gene Symbol RPL29
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein RPL29
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado