Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SCF GMP Protein, CF
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 1.00-8.00 ng/mL. The specific activity of recombinant human SCF is >1.0 x 106 units/mg, which is calibrated against the human SCF reference standard (NIBSC code: 91/682).
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P21583.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 4254 |
| Molecular Weight (g/mol) | Observed: 18 kDa, under reducing conditions., Observed: 19 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human SCF/c-kit Ligand protein Glu26-Ala189, with a N-terminal Met. Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. Manufactured and tested under cGMP guidelines. |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. A minimum of 12 months when stored at ≤ -20°C as supplied. Refer to lot specific COA for the Use by Date. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatory Status | GMP |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?