Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPF Protein
Product Code. 15993939
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
20µg
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15993939
Brand: enQuireBio™ QP135505ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the SNRPF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Name SNRPF Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLPLNPKPF LNGLTGKPVM VKLKWGMEYK GYLVSVDGYM NMQLANTEEY IDGALSGHLG EVLIRCNNVL YIRGVEEEEE DGEMRE
Buffer The SNRPF protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 1mM EDTA , and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.