Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Thioredoxin 80 Protein
Codice prodotto. 18177780
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18177780
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 2329TX100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to induce IFN-gamma secretion by human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in the presence of IL-2. Pekkari, K. et al. (2001) Blood 97:3184. The ED50 for this effect is 0.150-1.50 μg/mL in the presence of 8 ng/mL of recombinant human IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris, EDTA and DTT.
Gene ID (Entrez) 7295
Molecular Weight (g/mol) 9 kDa (monomer)
Name Thioredoxin-80
Quantity 100 μg
Source E. coli-derived human Thioredoxin-80 protein Val2-Lys81
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Structural Form Noncovalently-linked homodimer
Endotoxin Concentration <0.50 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato