Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human USP45 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18463089 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18463089
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00085015Q0110ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 85015
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 35.75 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias Deubiquitinating enzyme 45, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, MGC14793, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 45, ubiquitin specific peptidase 45, ubiquitin specific protease 45, ubiquitin thioesterase 45, Ubiquitin thiolesterase 45, Ubiquitin-specific-processing protease 45
Gene Symbol USP45
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein USP45
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt