Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Mallard / New York / 6750 / 1978) Hemagglutinin Protein
Product Code. 16080281
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16080281
Brand: enQuireBio™ QP7702ec100ug
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Mallard/New York/6750/1978 H2N2) Influenza A H2N2 (strain A/Mallard/New York/6750/1978) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Name Influenza A H2N2 (Mallard / New York / 6750 / 1978) Hemagglutinin Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol HA
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Influenza
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence DQICIGYHAN NSTEKVDTIL ERNVTVTHAK DILEKTHNGK LCRLSGIPPL ELGDCSIAGW LLGNPECDRL LSVPEWSYIV EKENPANGLC YPGNFNDYEE LKHLLTRVTH FEKIKILPRD QWTQHTTTGG SRACAVSGNP SFFRNMVWLT KKGSNYPVAK GSYNNTSGEQ MLVIWGIHHP NDDTEQRTLY QNVGTYVSVG TSTLNKRSIP EIATRPKVNG QGGRMEFSWT LLETWDVINF ESTGNLIAPE YGFKISKRGS SGIMKTEKTL ENCETKCQTP LGAINTTLPF HNIHPLTIGE CPKYVKSDRL VLATGLRNVP QIES
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado