Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF7 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 238057 |
| Name | GDF7 Protein |
| Quantity | 2 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Gene Symbol | Gdf7 |
| Biological Activity | The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 0.5microg/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Mouse |
| Species | E. coli |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur