Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Código de producto. 15936049
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15936049
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP54022ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Especificaciones
Accession Number NP_035743.2
Gene ID (Entrez) 21943
Name RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol TNFSF11
Biological Activity Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID
Buffer 10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado