missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse TGM2 Protein

Product Code. 15974539
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15974539

Brand: enQuireBio™ QP137375ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the TGM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Name TGM2 Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEELLL ERCDLEIQAN GRDHHTADLC QEKLVLRRGQ RFRLTLYFEG RGYEASVDSL TFGAVTGPDPSEEAGTKARF SLSDNVEEGS WSASVLDQQD NVLSLQLCTP ANAPIGLYRL SLEASTGYQG SSFVLGHFIL LYNAWCPADD VYLDSEEERR EYVLTQQGFI YQGSVKFIKS VPWNFGQFED GILDTCLMLL DMNPKFLKNR SRDCSRRSSP IYVGRVVSAM VNCNDDQGVL LGRWDNNYGD GISPMAWIGS VDILRRWKEH GCQQVKYGQC WVFAAVACTV LRCLGIPTRV VTNYNSAHDQ NSNLLIEYFR NEFGELESNK SEMIWNFHCW VESWMTRPDL QPGYEGWQAI DPTPQEKSEG TYCCGPVSVR AIKEGDLSTK YDAPFVFAEV NADVVDWIRQ EDGSVLKSIN RSLVVGQKIS TKSVGRDDRE DITHTYKYPE GSPEEREVFT KANHLNKLAE KEETGVAMRI RVGDSMSMGN DFDVFAHIGN DTSETRECRL LLCARTVSYN GVLGPECGTE DINLTLDPYS ENSIPLRILY EKYSGCLTES NLIKVRGLLI EPAANSYLLA ERDLYLENPE IKIRVLGEPK QNRKLVAEVS LKNPLSDPLY DCIFTVEGAG LTKEQKSVEV SDPVPAGDLV KARVDLFPTD IGLHKLVVNF QCDKLKSVKG YRNVIIGPA
Buffer TGM2 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Purity or Quality Grade Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt