Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia p41 Protein
Product Code. 15976428
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
100 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1mg
500µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15976428
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP11192HIS100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the Borrelia p41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name Borrelia p41 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Other
Species E. coli
Protein Tag His
Buffer 25mM glycine, pH 9.6 and 50% glycerol.
Purity or Quality Grade Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt