Learn More
enQuireBio™ Recombinant other RNASEH2A Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | RNASEH2A Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Other |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDLSELE RDNTGRCRLS SPVPAVCRKE PCVLGVDEAG RGPVLGPMVY AICYCPLPRL ADLEALKVAD SKTLLESERE RLFAKMEDTD FVGWALDVLS PNLISTSMLG RVKYNLNSLS HDTATGLIQY ALDQGVNVTQ VFVDTVGMPE TYQARLQQSF PGIEVTVKAK ADALYPVVSA ASICAKVARD QAVKKWQFVE KLQDLDTDYG SGYPNDPKTK AWLKEHVEPV FGFPQFVRFS WRTAQTILEK EAEDVIWEDS ASENQEGLRK ITSYFLNEGS QARPRSSHRY FLERGLESAT SL |
| Buffer | The RNASEH2A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur