Learn More
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers
Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.
Merk:  Kartell™ 0113300
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12697775
  • € 14.05 / 25 stuks
Geschatte verzenddatum
20-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
11mm
General purpose laboratory
Conical Stopper
Conical
Red
15mm
18mm
25/Pk.
11 x 18mm
Rubber