Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Polypropylene Closure for Plastic Bottles
Description
- PP Closure
- Color RED
- Food-grade
- Foam insert
Specifications
Specifications
| Color | Red |
| Material | Polypropylene |
| No. per Pack | 1 Each |
| Quantity | 1 Each |
| Thread Size (Metric) | 40 mm |
| Closure Color | Red |
| Product Type | Screw Cap |
| For Use With (Equipment) | For white bottle |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?