Learn More
Poulten & Graf GmbH Red Vinyl Bulb
Beskrivning
- For dispensing bottles
- Made of red vinyl
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 |
| Type | Vinyl Bulb for dispensing bottles |
| For Use With (Equipment) | Dispensing bottlees |
| Material | Vinyl |
| Color | Red |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?