Learn More
REEP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-14647-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30032503
  • € 507.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
REEP1 Polyclonal antibody specifically detects REEP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
REEP1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1 to 5 uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
C2orf23, chromosome 2 open reading frame 23, receptor accessory protein 1, receptor expression-enhancing protein 1, SPG31FLJ13110
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human REEP1 fragment
100 μL
Neurodegeneration, Neuroscience
65055
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
PBS, pH 7.0 with 0.03% Proclin 300
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt