missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
REEP4 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-30361AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
REEP4 Polyclonal antibody specifically detects REEP4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| REEP4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| C8orf20chromosome 8 open reading frame 20, FLJ22246, FLJ22277, PP432, receptor accessory protein 4, receptor expression enhancing protein 4, receptor expression-enhancing protein 4 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 225 of human Receptor Accessory Protein 4 using the numbering given in entry NP_079508.2 (GeneID 80346). | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 80346 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur