Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36902 Shoes
Product Code. 15640798
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15640798
Brand: Abeba™ 36902/40
Only null left
Add to basket
Add to basket
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU outsole sole
  • 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3565/ 3567)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • 3 adjustable instep straps
  • velcro fastening
  • Hand-sewn seam
Spezifikation
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Color White
Liner Material Microfiber
Material Leather
Size 40
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 36902
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt