Learn More
Aalborg™ AFC Thermal Mass Flow Controller
Description
- Flow rates are unaffected by temperature and pressure variations within stated limitations.
- Transducer power supply ports are fuse and polarity protected
- Leak integrity
- Rigid metallic construction
- Totalizer option
- Circuit protection
Specifications
Specifications
| Type | Regulator |
| Accuracy | ±1% (Full Scale) |
| Pressure Rating | 70 bar |
| Certifications/Compliance | NIST calibration certificate |
| Flow Rate Range | 0 to 500 mL/min. |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?