Learn More
Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB8898PECY55
Codice prodotto. 30035919
  • € 708.00 / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Relaxin R1/LGR7 Monoclonal antibody specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Relaxin R1/LGR7
Monoclonal
PE-Cyanine5.5
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Flow Cytometry
933344
Flow Cytometry
leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
0.1 mL
GPCR
59350
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato