Learn More
RELM beta Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB200-204PCP
Product Code. 18517490
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
RELM beta Polyclonal antibody specifically detects RELM beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RELM beta
Polyclonal
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry
PerCP
C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich proteinprecursor 2, CCRG, Colon and small intestine-specific cysteine-rich protein, Colon carcinoma-related gene protein, cysteine-rich secreted A12-alpha-like protein 1, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 1, Cysteine-rich secreted protein FIZZ2, FIZZ1, FIZZ2RELM-beta, found in inflammatory zone 1, HXCP2XCP2, RELMb, RELMbeta, resistin like beta, resistin-like beta, RETNL2
Reacts with the residues 32-46 of the mouse RELM beta protein
0.1 mL
Cancer
84666
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt