Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR Disc with Reagent
Description
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk w/Reagent is used for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| CE Marker | Yes |
| Quantity | 100 Tests |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Danger
- Reproductive toxicity Category 1B
- H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?