Learn More
GA International Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers
Artikelnummer. 17810708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Orange
Red
Yellow
Dimensions (LxW):
19.1 mm
25.4 x 17.5 mm
50.8 x 25.4 mm
63.5 x 25.4 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Packungsgröße:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 3000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17810708
Marke: GA International RMTT28C11OR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spezifikation
Adhesive Type Removable
Color Orange
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 1000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -112°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +100°C
Dimensions (LxW) 50.8 x 25.4 mm
Length (English) 1 in.
Length (Metric) 25.4 mm
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 50.8 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt