Learn More
Trajan™ Replacement Needles for CTC PAL Removable Needle Syringes
For use with CTC PAL Removable Needle Syringes
Merk:  Trajan™ 038749
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15248603
  • € 60.70 / 2 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For use with CTC PAL Gas Tight Syringe
  • Needle Length: 50mm
  • Needle Gauge: 26
  • Tip Style: Cone or S/Hole
Specificatie
Specificatie
Gas tight
0.24mm
25μL
50mm
Replacement Needle
26 G
0.47mm
For 25μL Syringe
Side hole