Learn More
Grant Instruments™ Polycarbonate Transparent Lid, Gabled
Product Code. 11406427
Click to view available options
For Use With (Equipment):
26L Tanks
2L Tanks
5L Tanks. Fits JBA5/JBN5 bath
SAP12, JBN12, JBA12, SBB Aqua 12+
Unit Size:
Each
Product Code. 11406427
Brand: Grant Instruments™ AQL26
Only null left
Add to basket
Add to basket
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Polycarbonate construction
  • Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Gabled
For Use With (Equipment) 26L Tanks
Material Polycarbonate
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.