Learn More
Brady™ Repositionable Continuous Vinyl Cloth Label Tape for M6/M7 Printers
Once applied, CleanLift™ Series Vinyl Cloth Labels are permanent or repositionable.
Brand:  Brady™ 173235
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 17898814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 69.60
    € 64.55 / Pack of 1
    Save € 5.05
    7% Off
In Stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Adhesive and cloth backing offers great holding power, yet allow for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for high print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
  • Made of B-498 vinyl material
Tekniske data
Tekniske data
Not Autoclavable
Repositionable Rubber
White
Continuous
Single-side Printable
Label
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling
No
Rectangle
-40°C to +80°C
0.185 mm
30 ft.
0.318 in.
M7C-318-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Semi-gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
30 ft.
-40°F to +176°F
0.0073 in.
30 ft. x 0.318 in.
9.14 m
8.08 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.