Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Resiquimod |
| CAS | 144875-48-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H22N4O2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | R848 S28463 |
| Solubility Information | DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N |
| Molecular Weight (g/mol) | 314.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?