Learn More
SI Analytics™ Resistance Thermometer
Codice prodotto. 10749074 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Length (Metric):
120 mm
170 mm
Model:
W 2180-KOAX
W 5790 NN
W 5791 NN
W 5980 NN
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10749074
Marca: SI Analytics™ 285119030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
SI Analytics™ Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
  • Use to measure temperature
  • Comes equipt with plugs
  • Sensors Pt 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Probe 12 mm
Includes KOAX Plug Head
Length (Metric) 120 mm
Model W 2180-KOAX
Product Type Resistance Thermometers
Description Glass shaft with sensors Pt 1000
Max. Temperature (Metric) 135°C
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +135°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato