Learn More
Invitrogen™ Resistin Monoclonal Antibody (K94029_2B12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 524.00 - € 876.00
Specifikationer
Antigen Resistin
Clone K94029_2B12
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30196938
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA556245
200 μL
€ 876.00
200µg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30204453
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA555865
50 μL
€ 524.00
50µg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
Sequence of this protein is as follows: SSKTLCSMEE AINERIQEVA GSLIFRAISS IGLECQSVTS RGDLATCPRG FAVTGCTCGS ACGSWDVRAE TTCHCQCAGM DWTGARCCRV QP
Resistin Monoclonal antibody specifically detects Resistin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
Resistin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Adipose tissue specific secretory factor; adipose tissue-specific secretory factor; Adipose-specific cysteine-rich secreted protein A12-alpha; ADSF; C/EBP epsilon regulated myeloid specific secreted cysteine rich protein precursor 1; C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein precursor 1; c/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein; cysteine-r; Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2; cysteine-rich secreted protein FIZZ3; dominant inhibitory adipocyte-specific secretory factor; dri; FIZZ3; found in inflammatory zone 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; Resistin; resistin delta2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4
Recombinant human RETN (immunogen range is 17-108).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
RETN
K94029_2B12
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9HD89
56729
IgG1
Protein A
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.