Learn More
RET Monoclonal Antibody (OTI5C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA805707
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17575703
  • POA / 100µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
RET is a member of the cadherin superfamily, encodes one of the receptor tyrosine kinases which are cell-surface molecules that transduce signals for cell growth and differentiation. RET plays a crucial role in neural crest development, can undergo oncogenic activation in vivo and in vitro by cytogenetic rearrangement. Mutations in the RET gene are associated with the disorders multiple endocrine neoplasia, type IIA, multiple endocrine neoplasia, type IIB, Hirschsprung disease, and medullary thyroid carcinoma. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the RET gene. Additional transcript variants have been described for RET but their biological validity has not been confirmed.
Specifications
Specifications
RET
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P07949
RET
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 713-1017 of human RET produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI5C7
Unconjugated
RET
CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET-ELE1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5979
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado