missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retapamulin, MedChemExpress

Product Code. 16483277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16483277

Brand: Medchem Express HY17010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.

Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.

Spezifikation

Chemical Name or Material Retapamulin
Physical Form Solid
CAS 224452-66-8
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C30H47NO4S
Synonym SB-275833
Solubility Information DMSO : 110 mg/mL (212.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@]23[C@](C(CC3)=O)([H])[C@]([C@H](OC(CS[C@@H]4C[C@@H]5N(C)[C@@H](CC5)C4)=O)C[C@](C=C)(C)[C@H]1O)([C@H](C)CC2)C
Molecular Weight (g/mol) 517.76
Formula Weight 517.76
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt