Learn More
RFC2 Antibody (OTI11C6), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73856IR
Product Code. 18109886
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
RFC2 Monoclonal specifically detects RFC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RFC2
Monoclonal
DyLight 755
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
RFC2
Full length recombinant protein of human RFC2 (NP_002905) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry
OTI11C6
Western Blot, Flow Cytometry
A1, A1 40 kDa subunit, Activator 1 40 kDa subunit, Activator 1 subunit 2, MGC3665, replication factor C (activator 1) 2, 40kDa, replication factor C 2, Replication factor C 40 kDa subunit, replication factor C subunit 2, RF-C 40 kDa subunit, RFC40replication factor C (activator 1) 2 (40kD)
Mouse
Affinity Purified
Cell Cycle and Replication, DNA Repair
5982.0
Store at 4°C in the dark.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato