Learn More
RFK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 540.75
Specifications
Antigen RFK
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18619878
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-48563-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18667886
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-48563
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RFK Polyclonal antibody specifically detects RFK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
RFK
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
55312
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ATP:riboflavin 5'-phosphotransferase, EC 2.7.1.26, Flavokinase
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RADCIMRHLPYFCRGQVVRGFGRGSKQLGIPTANFPEQVVDNLPADISTGIYYGWASVGSGDVHKMVVSIGWNPYYKNT
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.