missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGL2, Mouse anti-Human, Clone: 4F1, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00005863-M01.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: PGASDCRIIRVQMELGEDGSVYKSILVTSQDKAPSVISRVLKKNNRDSAVASEYELVQLLPGERELTIPASANVFYAMDGASHDFLLRQRRRSSTATPGVSpecifications
| RGL2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 2 | |
| HKE1.5/KE1.5/RAB2L | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 4F1 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC032681 | |
| RGL2 | |
| RGL2 (AAH32681, 644 a.a. ∼ 743 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 5863 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG3 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido