Learn More
RGPD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46773-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18643176
  • € 415.00 / 25µL
Description
RGPD1 Polyclonal antibody specifically detects RGPD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RGPD1
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Ran-Binding Protein 2-Like 2/6, Ran-Binding Protein 2-Like 6, RANBP2L2, RANBP2L6, RanBP2-Like 2/6, RanBP2-Like 6, RANBP2-Like And GRIP Domain Containing 1, RANBP2-Like And GRIP Domain-Containing Protein 1/2, RGP1, RGPD2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTP
25 μL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
400966
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt