Learn More
RHBDD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 470.00
Specifications
Antigen RHBDD1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18658140
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93306-0.02ml
0.02 mL
€ 190.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18657460
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93306-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
RHBDD1 Polyclonal antibody specifically detects RHBDD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
RHBDD1
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
84236
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp547E052, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, MGC117258, rhomboid domain containing 1, rhomboid domain-containing protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 206-315 of human RHBDD1 (NP_115652.2). TQGPLKKIMEACAGGFSSSVGYPGRQYYFNSSGSSGYQDYYPHGRPDHYEEAPRNYDTYTAGLSEEEQLERALQASLWDRGNTRNSPPPYGFHLSPEEMRRQRLHRFDSQ
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt