Learn More
RhoA Antibody (101), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90106H
Product Code. 18220928
  • € 617.00 / 0.10mL
Description
RhoA Monoclonal specifically detects RhoA in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RhoA
Monoclonal
HRP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
101
ELISA
h12, oncogene RHO H12, ras homolog gene family, member A, Rho cDNA clone 12, Rho12, RhoA, RHOH12ARH12ARHAAplysia ras-related homolog 12, small GTP binding protein RhoA, transforming protein RhoA
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human RhoA (P61586-1; Met1-Leu193).
0.1 mL
Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
387
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt