Learn More
RHOC Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA806450S
Description
RHOC Monoclonal antibody specifically detects RHOC in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| RHOC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08134 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 389 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3C6 | |
| Unconjugated | |
| Rhoc | |
| AI324259; aplysia ras-related homolog 9 (RhoC); AR ARHC; Arh9; ARHC; h9; MGC1448; MGC61427; oncogene RHO H9; ras homolog 9 (RhoC); ras homolog family member C; ras homolog gene family, member C; RAS-related homolog 9; Rho; rho cDNA clone 9; RHO MGC1448; RHOC; rhoC GTPase; RHOH9; Rho-related GTP-binding protein RhoC; SIG-61; silica-induced gene 61 protein; small GTP binding protein RhoC | |
| Synthetic peptide: VFEMATRAGLQVRKNKRRRG, corresponding to C terminal of human RHOC. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.