Learn More
Alfa Aesar™ Rhodium, 5% on carbon paste, Type 594
Merk:  Alfa Aesar™ H37410.14
Overige gegevens : CAS : 7440-16-6 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447767
  • € 294.17 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 01-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-16-6
102.906
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
23948
rhodium
Rh
MFCD00011201
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CHEBI:33359
[Rh]
Specificatie
Rhodium
7440-16-6
MFCD00011201
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
rhodium
23948
Solid
Gray to Black
5% on carbon paste, Type 594
Rh
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
[Rh]
102.906
CHEBI:33359
Odorless
25g