Learn More
Invitrogen™ Rhodopsin Monoclonal Antibody (4D2), FITC
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA545245
Código de producto. 17836602
  • € 467.00 / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
1 μg/mL of MA5-45245 was sufficient for detection of rhodopsin in 10 μg of rat eye lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. Detects approximately 40kDa. Binds specifically to the N-terminus of Rhodopsin. Does not detect Rhodopsin in invertebrates.
Visual pigments such as rhodopsin and porphyropsin are light-absorbing molecules that mediate vision. Rhodopsin consists of an apoprotein, opsin, covalently linked to 11-cis-retinal. This receptor is coupled to the activation of phospholipase C. Porphyropsin consists of opsin covalently linked to 11-cis 3,4-didehydroretinal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rhodopsin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS, 9.09mM sodium bicarbonate with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine and no preservative; pH 7.4
P02699, P08100, P15409
RHO
Bovine Rhodopsin.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Bovine, Amphibian, Fish, Avian, Shark
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
4D2
FITC
RHO
CSNBAD1; L opsin; Long Wavelength Sensitive opsin; LWS opsin; MGC138309; MGC138311; Noerg1; OPN 2; Opn2; Ops; opsin 2; opsin 2, rod pigment; opsin-2; Red Opsin; retinal rod opsin pigment rh1.1; Rh; RH1; rh1.1; rho; rho protein; rhodopsin; rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); Rhodopsin (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); rhodopsin-like-1.1 rod opsin; Rod Opsin; RP 4; RP4; seven transmembrane light receptor; unknown opsin-like protein; wu:fi06d11; zfo2; zfrho
Mouse
Protein G
RUO
103176745, 212541, 509933, 6010
4°C, store in dark
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado